Learn More
Actinomycin D
Description
Actinomycin D bruges som et anti-neoplastisk antibiotikum. Det bruges også til at hæmme RNA-polymerase og er en potent inducer af apoptose. Det bruges også som et potent antibiotikum, der binder til GpC-trinene i DNA. Hæmmer DNA-primet RNA-polymerase ved at kompleksbinde med DNA via deoxyguanosinrester. En DNA-interkalator med væksthæmmende aktivitet mod visse leukæmier og sarkomer. Ved højere koncentrationer hæmmes DNA-polymerase. Hæmmer cellevækst og kolonidannelse i synkroniserede HeLa-celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Actinomycin D bruges som et anti-neoplastisk antibiotikum. Det bruges også til at hæmme RNA-polymerase og er en potent inducer af apoptose. Det bruges også som et potent antibiotikum, der binder til GpC-trinene i DNA. Hæmmer DNA-primet R
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Actinomycin D |
| Type | Actinomycin D |
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 50-76-0 |
| Smeltepunkt | 251 °C til 253 °C |
| Farve | Orange til rød |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C62H86N12O16 |
| MDL nummer | MFCD00005033 |
| FN nummer | UN3462 |
| Show More |
Safety and Handling
- Actinomycin D
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- MIXTURE LIST-Contain: Actinomycin D