Få mere at vide
Actinomycin D (Red Crystals), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10688203
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Emballage:
Poly Micro Tube
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10688203 5 mg Poly Micro Tube 5mg
10285203 10 mg Poly Micro Tube 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10688203 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP6065
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Isolated from Streptomyces parvuius
This antibiotic is a widely used transcription inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-76-0
Molekylær formel C62H86N12O16
Molekylvægt (g/mol) 1255.438
InChI nøgle RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
PubChem CID 131954673
IUPAC navn 2-amino-4,6-dimethyl-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimethyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,11,14-tetrazabicyclo[14.3.0]nonadecan-6-yl]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-trimethyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,
SMIL CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Actinomycin-D
Type Actinomycin D
Fysisk form Powder/Solid
Smeltepunkt 245°C
Ekstinktionskoefficient Report
Emballage Poly Micro Tube
Farve Red
Mængde 5 mg
Analyseprocentområde ≥98 %
Merck Index 15, 2797
Opløselighedsinformation Soluble in Methanol
Formel vægt 1255.44
Procent renhed 99.0% min. (HPLC), 98% min. (TLC)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Actinomycin D
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge