Få mere at vide
Actinomycin D (Dactinomycin), TRC
Artikelnummer. 18010930
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18010930 10 mg
18081230 50 mg
18042330 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18010930 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD10250010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-76-0
Molekylær formel C62 H86 N12 O16
Molekylvægt (g/mol) 1255.42
Synonym Actinomycin D, 3H-Phenoxazine-1,9-dicarboxamide, 2-amino-N,N'-bis(hexadecahydro-6,13-diisopropyl-2,5,9-trimethyl-1,4,7,11,14-pentaoxo-1H-pyrrolo[2,1-i][1,4,7,10,13]oxatetraazacyclohexadecin-10-yl)-4,6-dimethyl-3-oxo- (7CI), Actinomycin C1 (6CI), 1H-Pyrrolo[2,1-i][1,4,7,10,13]oxatetraazacyclohexadecine, cyclic peptide deriv., 3H-Phenoxazine, actinomycin D deriv., AD, Actactinomycin A IV, Actinomycin 7, Actinomycin AIV, Actinomycin I1, Actinomycin IV, Actinomycin X1, Actinomycindioic D acid, dilactone, C 1, Chounghwamycin B, Cosmegen, Dactinomycin, Dactinomycin D, Dilactone actinomycin D acid, Dilactone actinomycindioic D acid, Lyovac cosmegen, Meractinomycin, NCI C04682, NSC 3053, Oncostatin K
IUPAC navn 2-amino-4,6-dimethyl-3-oxo-1-N,9-N-bis[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimethyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,11,14-tetrazabicyclo[14.3.0]nonadecan-6-yl]phenoxazin-1,9-dicarboxamid
SMIL CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)C2=C(N)C(=O)C(=C3Oc4c(C)ccc(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)c4N=C23)C)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dactinomycin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C62H86N12O16/c1-27(2)42-59(84)73-23-17-19-36(73)57(82)69(13)25-38(75)71(15)48(29(5)6)61(86)88-33(11)44(55(80)65-42)67-53(78)35-22-21-31(9)51-46(35)64-47-40(41(63)50(77)32(10)52(47)90-51)54(79)68-45-34(12)89-62(87)49(30(7)8)72(16)39(76)26-70(14)58(83)37-20-18-24-74(37)60(85)43(28(3)4)66-56(45)81/h21-22,27-30,33-34,36-37,42-45,48-49H,17-20,23-26,63H2,1-16H3,(H,65,80)(H,66,81)(H,67,78)(H,68,79)/t33-,34-,36+,37+,42-,43-,44+,45+,48+,49+/m1/s1
Formel vægt 1254.6285
Procent renhed >95%