Få mere at vide
Actinomycin D, >99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11477571 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
11477571 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11477571 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210465801
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 50-76-0
Molekylær formel C62H86N12O16
Molekylvægt (g/mol) 1255.438
InChI nøgle RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
Synonym Dactinomycin, Actinomycin-[thr-val-pro-sar-meval]
PubChem CID 131954673
IUPAC navn 2-amino-4,6-dimethyl-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimethyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4-11,11 tetrazabicyclo[14.3.0]nonadecan-6-yl]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-trimethyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,
SMIL CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Actinomycin D
Type Actinomycin D
Fysisk form Pulver
Mængde 1 mg
Analyseprocentområde >99%
Formel vægt 1255.5
Grad Not Available