Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Actinomycin D |
| Type | Actinomycin D |
| Navn note | 93% |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| CAS min % | 91.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 245,0 °C til 252,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Farve | Rød |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Actinomycin D
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge