Få mere at vide
R&D Systems™ Actinomycin D
Artikelnummer. 18732614
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18732614 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18732614 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 1229/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1750.00 DKK
    1651.65 DKK / 10mg
    Spare 98.35 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibits RNA polymerase
Actinomycin D is an anti-neoplastic antibiotic. Inhibits RNA polymerase and is a potent inducer of apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Actinomycin D
CAS 50-76-0
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C62H86N12O16
Formel vægt 1255.43
Produkttype Actinomycin D
Renhed 95%
Molekylvægt (g/mol) 1255.438