Få mere at vide
Invitrogen™ Actinomycin D
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
Beskrivelse
- Virker ved at interferere med mRNA-syntese
- ctinomycin D bruges som et selektivt antibiotikum til resistente bakterier, generelt i en koncentration på omkring 1 g/μml
- Produktet leveres som et pulver
- Lavet til en stamopløsning ved 1 mg/ml i DMSO
Celleanalyse, Cellestruktur, Kloning, Nucleus, Nucleoli& Nuklear Envelope, Transformation
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Fremstillet på anlæg, der overholder cGMP-produktionskrav, og som er certificeret til ISO 13485 og registreret hos FDA som producenter af medicinsk udstyr.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1μ g/ml |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Antibiotika |
| Mængde | 5 mg |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Actinomycin D
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Actinomycin D