Få mere at vide
Invitrogen™ Actinomycin D
Artikelnummer. 11524137
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11524137
Brand: Invitrogen™ A7592
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Actinomycin D udviser høj GC-selektivitet og forårsager forvrængning på dets bindingssted. Binding af det ikke-fluorescerende actinomycin D til nukleinsyrer ændrer farvestoffets absorbans. Actinomycin D er blevet brugt til kromosombåndsundersøgelser.
Celleanalyse, Celleproliferation, Cellelevedygtighed, Proliferation& Fungere
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Violet
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Form Fast stof
Produkttype Antibiotika
Mængde 10 mg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • actinomycin D
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Actinomycin D