Få mere at vide
Actinamine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Actinamine Dihydrochloride |
| Analyt- eller komponentnavne | Actinamine Dihydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2O4.2ClH/c1-9-3-5(11)4(10-2)7(13)8(14)6(3)12;;/h3-14H,1-2H3;2*1H/t3-,4+,5+,6+,7-,8-;; |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 278.08 |
| Procent renhed | >95% |