Få mere at vide
MedChemExpress ACTH (4-11)
Artikelnummer. 16449578
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16449578 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16449578 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP1503
MedChemExpress ACTH (4-11), an adrenocorticotropin hormone fragment, possesses a weak α-melanocyte stimulating hormone (α-MSH) potency only at high doses (100 and 1000 nM).
Tekniske data
CAS 67224-41-3
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekylvægt (g/mol) 1090.26 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 10 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Synonym Adrenocorticotropic Hormone (4-11), human