Få mere at vide
MedChemExpress ACTH (4-11)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 67224-41-3 |
| Indhold og opbevaring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 1090.26 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Synonym | Adrenocorticotropic Hormone (4-11), human |