Få mere at vide
MedChemExpress ACTH (1-13)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.57% |
| CAS | 22006-64-0 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 1623.83 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Synonym | Adrenocorticotropic Hormone (1-13) |