Få mere at vide
Actarit, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Actarit |
| CAS | 18699-02-0 |
| Molekylær formel | C10 H11 N O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 4-(acetylamino)-, Acetic acid, (p-acetamidophenyl)- (6CI,8CI), 4-(Acetylamino)benzeneacetic acid, (4-Acetamidophenyl)acetic acid, 2-(4-Acetamidophenyl)acetic acid, 4-(Acetylamino)phenylacetic acid, 4-(N-Acetylamino)phenylacetic acid, Actarit, MS 932, NSC 170317, p-Acetamidophenylacetic acid, (p-Acetamidophenyl)acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-4-2-8(3-5-9)6-10(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc(CC(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-acetamidophenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.2 |
| Formel vægt | 193.0739 |