Få mere at vide
ACT-709478, MedChemExpress
Beskrivelse
ACT-709478 is a potent, selective, orally active, and brain penetrating T-type calcium channel blocker. ACT-709478 is used in the research of generalized epilepsies.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ACT-709478 |
| CAS | 1838651-58-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H18F3N5O |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (293.83 mM) |
| SMIL | O=C(NC1=NN(CC2=NC=C(C#N)C=C2)C=C1)CC3=CC=C(C4(C(F)(F)F)CC4)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 425.41 |
| Formel vægt | 425.41 |
| Vis mere |