Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ACT 335827
Beskrivelse
Potent and selective orexin OX1 receptor antagonist (Kb values are 41 and 560 nM for OX1 and OX2 receptors respectively). Elicits anxiolytic effects in vivo. Brain penetrant and orally available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ACT 335827 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 518.64 |
| Molekylvægt (g/mol) | 518.654 |