Få mere at vide
R&D Systems™ ACSF
Artikelnummer. 18075072
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
18075072 25 mL
1 options
Artikelnummer. 18075072 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 3525/25ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1959.68 DKK
    1731.45 DKK / 25ml
    Spare 228.23 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
A Tocris product, part of R&D Systems. Artificial cerebrospinal fluid
Artificial cerebrospinal fluid (aCSF) commonly used when sampling from brain interstitial fluid. Closely matches the electrolyte concentrations of CSF and is prepared from high purity water and analytical grade reagents. Microfiltered and sterile. Final ion concentrations (in mM): Na+ 150; K+ 3.0; Ca2+ 1.4; Mg2+ 0.8; P 1.0; Cl- 155.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ACSF
Mængde 25 mL
Produktlinje Tocris
Renhed >98%