Få mere at vide
Acryloylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acryloylglycine |
| CAS | 24599-25-5 |
| Molekylær formel | C5 H7 N O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | N-(1-Oxo-2-propen-1-yl)glycine, N-(1-Oxo-2-propenyl)glycine, Acryloylaminoacetic Acid, N-(Carboxymethyl)acrylamide, N-Acryloylglycine, NSC 288735 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO3/c1-2-4(7)6-3-5(8)9/h2H,1,3H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMIL | OC(=O)CNC(=O)C=C |
| IUPAC navn | 2-(prop-2-enoylamino)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.11 |
| Formel vægt | 129.0426 |