Få mere at vide
Invitrogen™ Acryloyl-X, SE (6-((acryloyl)amino)hexansyre, succinimidylester)
Beskrivelse
Acryloyl-X, SE (6-((acryloyl)amino)hexansyre, succinimidylester) er et amin-reaktivt molekyle, der muliggør krydsbinding af acrylamid til proteiner og andre biomolekyler, der indeholder aminer. Succinimidylesteren af acryloyl-X reagerer kovalent med aminer fra proteiner, aminomodificerede nukleinsyrer og andre biomolekyler for at danne acrylamider, der kan kopolymeriseres til polyacrylamidmatricer eller på overflader, såsom i mikroarrays og biosensorer. For eksempel bruges acryloyl-X, SE til at fremstille streptavidin-acrylamid (Cat. No. S21379), som kan kopolymerisere med acrylamid på en polymeroverflade for at skabe et ensartet monolag af immobiliseret streptavidin, der binder til biotinylerede ligander såsom hybridiseringsprober, enzymer, antistoffer og lægemidler.
Acryloyl-X, SE er et kritisk tværbindingsreagens, der bruges i superopløsningsbilleddannelsesteknikkerne ekspansionsmikroskopi (ExM) og protein-retention expansion mikroskopi (proExM) til at tilføre acrylamider til aminerne i proteiner i en bevaret celle- eller vævsprøve. Denne krydsbinding med acrylamid gør det muligt at forankre proteinerne til en polymerhydrogel og polymerisere. Polymerhydrogelen hæves derefter, hvilket gør det muligt at fysisk udvide celle- eller vævsprøven for at forbedre rumlig opløsning i billeddannelsen. Udvidelsesmikroskopi er en alsidig superopløsningsbilleddannelsesteknik, der kan udføres på mange prøver, herunder 3D-billeddannelse af tykke prøver. Denne billeddannelsesteknik bruger også konventionelle mikroskoper, hvilket muliggør lettere og hurtigere visualisering af nanoskala biologiske strukturer uden avancerede superopløsningsmikroskoper og udstyr.
Egenskaber ved acryloyl-X, SE:
- Synonymer – Acryloyl-X, SE; 6-(akryloyl)amino)hexansyre, succinimidylester; 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 6-Acrylamidohexanoat; N-succinimidyl 6-acrylamidohexanoat; N-[6-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-6-oxohexyl]-2-propenamid
- Molekylvægt (MW): – 282,30
- Molekylformel – C13H18N2O5
- CAS-nummer – 63392-86-9
Vi anbefaler at opløse i højkvalitets anhydr DMSO for at opnå en lagerkoncentration på op til 10 mM.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | Acryloyl-X SE |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester |
| Etiket eller farvestof | Acryloyl-X |
| Etikettype | Klassiske farvestoffer |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.