missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acryloyl-CoA, TRC

Artikelnummer. 30343192
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343192 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343192 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA67758010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acryloyl-CoA
CAS 5776-58-9
Molekylær formel C24 H38 N7 O17 P3 S
Mængde 10 mg
Synonym Acryloyl Coenzyme A, Acryloyl-CoA, Acrylyl Coenzyme A, Thioacrylic Acid S-ester With Coenzyme A
InChI formel InChI=1S/C24H38N7O17P3S/c1-4-15(33)52-8-7-26-14(32)5-6-27-22(36)19(35)24(2,3)10-45-51(42,43)48-50(40,41)44-9-13-18(47-49(37,38)39)17(34)23(46-13)31-12-30-16-20(25)28-11-29-21(16)31/h4,11-13,17-19,23,34-35H,1,5-10H2,2-3H3,(H,26,32)(H,27,36)(H,40,41)(H,42,43)(H2,25,28,29)(H2,37,38,39)/t13-,17-,18-,19-,23-/m1/s1
SMIL CC(C)(COP(=O)(O)OP(=O)(O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(=O)(O)O)n2cnc3c(N)ncnc23)[C@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)C=C
IUPAC navn S-[2-[3-[[(2S)-4-[[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-3-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]oxy-2-hydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoylamino]ethyl] prop-2-enethioate
Molekylvægt (g/mol) 821.582
Formel vægt 821.126
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.