Få mere at vide
Acryloylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30009818
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009818 25 g
30006941 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30009818 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA19139525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 814-68-6
Molekylær formel C3H3ClO
Molekylvægt (g/mol) 90.51
Synonym 2-Propenoyl Chloride, Acrylic Acid Chloride, Acrylyl Chloride, NSC 93770, Propenoyl Chloride
IUPAC navn prop-2-enoyl chlorid
SMIL ClC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acryloyl Chloride
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C3H3ClO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2
Formel vægt 89.9872