Få mere at vide
Acryloylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30006941
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006941 100 g
30009818 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006941 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA191395100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 814-68-6
Molekylær formel C3H3ClO
Molekylvægt (g/mol) 90.51
Synonym 2-Propenoyl Chloride, Acrylic Acid Chloride, Acrylyl Chloride, NSC 93770, Propenoyl Chloride
IUPAC navn prop-2-enoyl chlorid
SMIL ClC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acryloyl Chloride
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C3H3ClO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2
Formel vægt 89.9872