Få mere at vide
Acryloyl Chloride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Tæthed | 1.113 To 1.119 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 74°C to 76°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00000731 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | Acryloyl chloride, Acrylic acid chloride, Acryloyl chloride |