Få mere at vide
Acryloyl chloride, 96%, stab. with 400ppm phenothiazine
Artikelnummer. p-7045347
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11308395
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10363.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 814-68-6 | C3H3ClO | 90.51 g/mol
Acryloylchlorid bruges til fremstilling af plast. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af acrylatmonomerer og -polymerer. Det fungerer også som et substrat for krydsmetatese. Ydermere anvendes det i organisk syntese til indføring af akrylgrupper i andre forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acryloylchlorid anvendes til fremstilling af plast. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af acrylatmonomerer og -polymerer. Det fungerer også som et substrat for krydsmetatese. Ydermere anvendes det i organisk syntese til indføring af akrylgrupper i andre forbindelser.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med alkoholer, oxidationsmidler, stærke baser og polymeriserende initiatorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 814-68-6
Molekylær formel C3H3ClO
Molekylvægt (g/mol) 90.51
MDL nummer MFCD00000731
InChI nøgle HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acryloyl chloride, acrylyl chloride, 2-propenoyl chloride, acrylic acid chloride, propenoyl chloride, acryloylchloride, chlorid kyseliny akrylove, unii-8k23o56tg5, chlorid kyseliny akrylove czech, acrylylchloride
PubChem CID 13140
IUPAC navn prop-2-enoylchlorid
SMIL ClC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acryloyl Chloride
Navn note stabilized with 400ppm phenothiazine
Tæthed 1.114
Kogepunkt 74°C to 76°C
Flammepunkt −4°C (24°F)
Lugt Acrid
Lineær formel CH2=CHCOCl
Brydningsindeks 1.435
Mængde 10 g
FN nummer 3383
Beilstein 635744
Følsomhed Light and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 90.51
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acryloyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Acrylic acid chloride