Få mere at vide
Acryloylchlorid, 96%, stik. med 400 ppm phenothiazine
Beskrivelse
Acryloylchlorid bruges til fremstilling af plast. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af acrylatmonomerer og -polymerer. Det fungerer også som et substrat for krydsmetatese. Ydermere anvendes det i organisk syntese til indføring af akrylgrupper i andre forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Acryloylchlorid anvendes til fremstilling af plast. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af acrylatmonomerer og -polymerer. Det fungerer også som et substrat for krydsmetatese. Ydermere anvendes det i organisk syntese til indføring af akrylgrupper i andre forbindelser.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med alkoholer, oxidationsmidler, stærke baser og polymeriserende initiatorer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acryloyl chloride |
| Navn note | stabiliseret med 400 ppm phenothiazine |
| Tæthed | 1.114 |
| Kogepunkt | 74 °C til 76 °C |
| Flammepunkt | −4 °C (24 °F) |
| Lugt | Acrid |
| Lineær formel | CH2=CHCOCl |
| Brydningsindeks | 1.435 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3383 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Acryloyl chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Acryloyl chloride