Få mere at vide
Acryloylchlorid, 96%, stik. med 400 ppm phenothiazine
Artikelnummer. 11318395
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318395 50 g 50g
11308395 10 g 10g
11328395 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11318395 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10363.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 814-68-6 | C3H3ClO | 90,51 g/mol
Acryloylchlorid bruges til fremstilling af plast. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af acrylatmonomerer og -polymerer. Det fungerer også som et substrat for krydsmetatese. Ydermere anvendes det i organisk syntese til indføring af akrylgrupper i andre forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acryloylchlorid anvendes til fremstilling af plast. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af acrylatmonomerer og -polymerer. Det fungerer også som et substrat for krydsmetatese. Ydermere anvendes det i organisk syntese til indføring af akrylgrupper i andre forbindelser.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med alkoholer, oxidationsmidler, stærke baser og polymeriserende initiatorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 814-68-6
Molekylær formel C3H3ClO
Molekylvægt (g/mol) 90.51
MDL nummer MFCD00000731
InChI nøgle HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acryloyl chloride, acrylyl chloride, 2-propenoyl chloride, acrylic acid chloride, propenoyl chloride, acryloylchloride, chlorid kyseliny akrylove, unii-8k23o56tg5, chlorid kyseliny akrylove czech, acrylylchloride
PubChem CID 13140
IUPAC navn prop-2-enoylchlorid
SMIL ClC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acryloyl chloride
Navn note stabiliseret med 400 ppm phenothiazine
Tæthed 1.114
Kogepunkt 74 °C til 76 °C
Flammepunkt −4 °C (24 °F)
Lugt Acrid
Lineær formel CH2=CHCOCl
Brydningsindeks 1.435
Mængde 50 g
FN nummer UN3383
Beilstein 635744
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 90.51
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acryloyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P320-Særlig behandling straks påkrævet (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i