Få mere at vide
Acryloylchlorid, 96%, stik. med 400 ppm phenothiazine
Artikelnummer. 11308395
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11308395 10 g 10g
11318395 50 g 50g
11328395 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11308395 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L10363.09
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 814-68-6 | C3H3ClO | 90,51 g/mol
Acryloylchlorid bruges til fremstilling af plast. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af acrylatmonomerer og -polymerer. Det fungerer også som et substrat for krydsmetatese. Ydermere anvendes det i organisk syntese til indføring af akrylgrupper i andre forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acryloylchlorid anvendes til fremstilling af plast. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af acrylatmonomerer og -polymerer. Det fungerer også som et substrat for krydsmetatese. Ydermere anvendes det i organisk syntese til indføring af akrylgrupper i andre forbindelser.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med alkoholer, oxidationsmidler, stærke baser og polymeriserende initiatorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 814-68-6
Molekylær formel C3H3ClO
Molekylvægt (g/mol) 90.51
MDL nummer MFCD00000731
InChI nøgle HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acryloyl chloride, acrylyl chloride, 2-propenoyl chloride, acrylic acid chloride, propenoyl chloride, acryloylchloride, chlorid kyseliny akrylove, unii-8k23o56tg5, chlorid kyseliny akrylove czech, acrylylchloride
PubChem CID 13140
IUPAC navn prop-2-enoylchlorid
SMIL ClC(=O)C=C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Acryloyl Chloride
Navn note stabiliseret med 400 ppm phenothiazine
Tæthed 1.114
Kogepunkt 74 °C til 76 °C
Flammepunkt −4 °C (24 °F)
Lugt Acrid
Lineær formel CH2=CHCOCl
Brydningsindeks 1.435
Mængde 10 g
FN nummer 3383
Beilstein 635744
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 90.51
Procent renhed 96%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acryloyl chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylic acid chloride