Få mere at vide
Acrylonitril (stabiliseret med 35-45 ppm 4-hydroxyanisol (H750015)), TRC
Artikelnummer. 30325381
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
30325381 100 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30325381 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA191370100ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylonitrile
CAS 107-13-1
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C3 H3 N
Mængde 100 mL
Synonym Acrylonitrile (8CI), Acrylon, Carbacryl, Cyanoethene, Cyanoethylene, Fumigrain, NSC 6362, Propenenitrile, VCN, Ventox, Vinyl cyanide
InChI formel InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
SMIL C=CC#N
IUPAC navn prop-2-enenitril
Molekylvægt (g/mol) 53.06
Formel vægt 53.0265
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.