Få mere at vide
Acrylonitril (stabiliseret med 35-45 ppm 4-hydroxyanisol (H750015)), TRC
Artikelnummer. 30323048
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
30323048 500 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30323048 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA191370500ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylonitrile
CAS 107-13-1
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C3 H3 N
Mængde 500 mL
Synonym Acrylonitrile (8CI), Acrylon, Carbacryl, Cyanoethene, Cyanoethylene, Fumigrain, NSC 6362, Propenenitrile, VCN, Ventox, Vinyl cyanide
InChI formel InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
SMIL C=CC#N
IUPAC navn prop-2-enenitril
Molekylvægt (g/mol) 53.06
Formel vægt 53.0265
Procent renhed >95