Learn More
Acrylonitrile, Sigma-Aldrich™
Specifica
Specifica
| Melting Point | -83.55°C |
| Density | 0.81 g/cm3 at 20°C |
| Boiling Point | 77.3°C/1013 hPa |
| MDL Number | MFCD00001927 |
| Quantity | 1 L |
| Synonym | Acrylonitrile, Acrylic acid nitrile, Vinyl cyanide, Acrylonitrile |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?