Få mere at vide
Acrylonitrile, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -83.55°C |
| Tæthed | 0.81 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 77.3°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00001927 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | Acrylonitrile, Acrylic acid nitrile, Vinyl cyanide, Acrylonitrile |