Få mere at vide
Acrylonitrile-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrylonitrile (D3) |
| CAS | 53807-26-4 |
| Molekylær formel | C3 D3 N |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-Propenenitrile-2,3,3-d3 (9CI), Acrylonitrile-d3 (7CI), Perdeuterioacrylonitrile, Acrylonitrile-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1D2,2D |
| SMIL | [2H]C(=C([2H])C#N)[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,3-trideuterioprop-2-enenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 56.0811 |
| Formel vægt | 56.0454 |