Få mere at vide
Acrylonitrile-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrylonitrile (D3) |
| CAS | 53807-26-4 |
| Molekylær formel | C3 D3 N |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 2-Propenenitrile-2,3,3-d3 (9 CI), Acrylonitrile-d3 (7 CI), Perdeuterioacrylonitrile, Acrylonitrile-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1D2,2 D |
| SMIL | [2 H]C(=C([2 H])C#N)[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,3-trideuterioprop-2-enenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 56.0811 |
| Formel vægt | 56.0454 g/mol |
| Vis mere |