Få mere at vide
Acrylonitrile, 99+%
Artikelnummer. p-3735397 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10386500
Brand: Thermo Scientific Acros 149631000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 107-13-1 | C3H3N | 53.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-13-1
Molekylær formel C3H3N
Molekylvægt (g/mol) 53.06
MDL nummer MFCD00001927
InChI nøgle NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylonitrile, 2-propenenitrile, vinyl cyanide, propenenitrile, cyanoethylene, carbacryl, fumigrain, acritet, acrylon, ventox
PubChem CID 7855
ChEBI CHEBI:28217
IUPAC navn prop-2-enenitril
SMIL C=CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylonitrile
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -83.5°C
Tæthed 0.8000g/mL
pH 5.9 to 7.6 (5% aq. soln.)
Kogepunkt 77.3°C
Flammepunkt −0.2°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHCN
Brydningsindeks 1.3900 to 1.3920
Mængde 100 mL
Beilstein 02, 400
Fieser 01,14; 07,4; 13,317
Merck Index 15, 122
Specifik vægtfylde 0.8
Opløselighedsinformation Solubility in water: 73.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride and acetone
Stabilisator 35 to 45ppm MEHQ
Formel vægt 53.06
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acrylonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.