Få mere at vide
Akrylnitril, 99+%, stab. med ca. 40ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11494354
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494354 500 mL 500ml
11324619 100 mL 100ml
11404364 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11494354 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13058.AP
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 107-13-1 | C3H3N | 53,064 g/mol
Acrylonitril fungerer som en monomer, der bruges til fremstilling af polyacrlonitril plast, klæbemidler og syntetisk gummi. Det bruges også til syntese af copolymerer såsom styren-acrylonitril, acrylonitril butadien styren, acrylonitril styren acrylat. Det er involveret i fremstillingen af adiponitril ved dimerisering, som finder anvendelse i polyamidsyntese. Det fungerer som en forløber for akrylamid og akrylsyre. Det bruges som dienofil i Diels-Alder-reaktioner. Det fungerer som et kemisk mellemprodukt i syntesen af antioxidanter, aktive farmaceutiske ingredienser, farvestoffer og overfladeaktive midler. Yderligere anvendes det til fremstilling af akrylfibre, harpikser og nitrilgummi. Ud over dette tjener det som et desinfektionsmiddel til fødevarer, melformaling og bageri-fødevareforarbejdningsudstyr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acrylonitril fungerer som en monomer, der bruges til fremstilling af polyacrlonitril plast, klæbemidler og syntetisk gummi. Det bruges også til syntese af copolymerer såsom styren-acrylonitril, acrylonitril butadien styren, acrylonitril styren acrylat. Det er involveret i fremstillingen af adiponitril ved dimerisering, som finder anvendelse i polyamidsyntese. Det fungerer som en forløber for akrylamid og akrylsyre. Det bruges som dienofil i Diels-Alder-reaktioner. Det fungerer som et kemisk mellemprodukt i syntesen af antioxidanter, aktive farmaceutiske ingredienser, farvestoffer og overfladeaktive midler. Yderligere anvendes det til fremstilling af akrylfibre, harpikser og nitrilgummi. Ud over dette tjener det som et desinfektionsmiddel til fødevarer, melformaling og bageri-fødevareforarbejdningsudstyr.
Opløselighed Blandbar med
isopropanol, ethanol, ether, acetone, vand, carbontetrachlorid, ethylacetat, toluen og benzen.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, syrer, alkalier, metaller, brom, peroxider og kobber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-13-1
Molekylær formel C3H3N
Molekylvægt (g/mol) 53.064
MDL nummer MFCD00001927
InChI nøgle NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylonitrile, 2-propenenitrile, vinyl cyanide, propenenitrile, cyanoethylene, carbacryl, fumigrain, acritet, acrylon, ventox
PubChem CID 7855
ChEBI CHEBI:28217
IUPAC navn prop-2-enenitril
SMIL C=CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylonitrile
Navn note stabilized with ≈40ppm 4-methoxyphenol
Smeltepunkt °C to 84°C
Tæthed 0.806
Kogepunkt 77°C to 78°C
Flammepunkt 0°C (32°F)
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel CH2=CHCN
Brydningsindeks 1.391
Mængde 500 mL
FN nummer UN1093
Beilstein 605310
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,131
Opløselighedsinformation Miscible with isopropanol,ethanol,ether,acetone,water,carbon tetrachloride,ethyl acetate,toluene and benzene.
Formel vægt 53.06
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acrylonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylonitrile