missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acrylonitrile-13C3 (stabilized with 35-45 ppm 4-hydroxy anisole (H750015)), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrylonitrile 13C3 |
| CAS | 202326-55-4 |
| Molekylær formel | 13C3 H3 N |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Propenenitrile-1,2,3-13C3 (9CI), Acrylonitrile-1,2,3-13C3, Acrylonitrile-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1+1,2+1,3+1 |
| SMIL | [13CH2]=[13CH][13C]#N |
| IUPAC navn | (1,2,3-^{13}C_{3})prop-2-enenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 56.04 |
| Formel vægt | 56.0366 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?