Få mere at vide
Acrylonitril 1000 μg/ml i Methanol, anden kilde, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrylonitrile |
| CAS | 107-13-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acrylonitrile |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C3 H3 N |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2 |
| SMIL | C=CC#N |
| IUPAC navn | prop-2-enenitril |
| Vis mere |