Få mere at vide
Acrylnitril 1000 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323467
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323467 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30323467 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010525ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylonitrile
CAS 107-13-1
Analyt- eller komponentnavne Acrylonitrile
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H3 N
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
SMIL C=CC#N
IUPAC navn prop-2-enenitril
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 53.06
Mængde 1 ml
Formel vægt 53,0265 g/mol