Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Acrylnitril-butadien propper
Diameter (metrisk) bund:
18 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Hårdhed | 45 Shore A |
| Højde (metrisk) | 30mm |
| Mængde | 1/Pk. |
| Farve | Sort |
| Diameter (metrisk) bund | 23 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 29 mm |
| Materiale | Acrylonitril Butadien |
| Produkttype | Tilspidset prop |