Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Acrylnitril-butadien propper
Tekniske data
Tekniske data
| Hårdhed | 45 Shore A |
| Højde (metrisk) | 30mm |
| Farve | Sort |
| Diameter (metrisk) bund | 18 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 24 mm |
| Materiale | Acrylonitril Butadien |
| Produkttype | Tilspidset prop |