Få mere at vide
Key Instruments™ Akryl vandstrømsmåler
Artikelnummer. 11928034
Skift visning
Højde (metrisk):
165 mm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
11928034 165 mm
1 options
Artikelnummer. 11928034 Leverandør Key Instruments™ Leverandørnr. FR4L69BVBN
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Standard præcisionsbearbejdet akrylflowmåler til væsker eller gasser. Key Instruments™ Flo-Rite™ Akryl luftstrømsmåler har direkte aflæsning af luft- eller vandvægte og fås enten på engelsk eller metrisk skala.
FUNKTIONER
  • Letlæselig engelsk eller metrisk
  • Skalaer Vandet varierer fra 4 CCM til 20 GPM
  • Luften varierer fra 40 CCM til 4000 LPM
  • Gevindede messingindsatser til hurtig installation
  • Let adskillelse og samling til vedligeholdelse
  • Holdbar ét-stykke klar akrylkonstruktion
  • Stabil, letlæselig float Overlegen kvalitet
ANVENDELSER
  • Luftprøvetagningsudstyr akvakultur
  • Afsaltningsudstyr
  • Gasanalysatorer Medicinske systemer
  • Fotobehandlingsudstyr
  • Vandbehandlings- og distributionssystemer
Tekniske data
Type Flowmåler
Nøjagtighed ±3%
Trykvurdering 100 psig
Til brug med (applikation) Til brug med luft/gas eller vand
Højde (metrisk) 165 mm
Internt delmateriale Akryl
Gentagelighed ±0.5%
Bredde (metrisk) 165 mm
Skala 50, 100 eller 127 mm
Tætningsmateriale Buna-N
Temperatur (metrisk) 65 °C
Ventil Ja
Vandgennemstrømningshastighed 1 til 9 LPM