Få mere at vide
Sanplatec™ Akryl Vakuum Handskerum Clear View, VG-600N
Beskrivelse
- Akryl handskerum kan introduceres til en lavere pris sammenlignet med metal handskerum.
- Med vores unikke teknologi udmærker den sig i lufttæthed og styrke.
- Eksempel på brug: Forskning i næste generations batterier, halvledere, katalysatorer, analyse af spormineraler og prøver, life science forskning osv.
- Nem håndtering til at flytte genstande ind og ud fra venstre sidedør.
- Brug den højre pasboks til at tage udstyr ind og ud under drift.
- Tilbehørsventil: hus 2 stk, gennemløbsboks 2 stk, handskeport 1 stk, pumpetilslutningsside 2 stk, Vakuummåler: hus, gennemløbsboks hver 1 stk (0 til 0,1 MPa), handske: handskebånd: hvert 1 par, handskeport: 1 par (ved dekomprimering), Ventildysediameter: 9 mm
- Indvendig dimension af pasboks: 250W x 200D x 200H mm
- Med vores skræddersyede løsninger imødekommer vi en række ønsker, herunder størrelses- og formændringer.
- Akryl handskerum kan introduceres til en lavere pris sammenlignet med metal handskerum.
- Med vores unikke teknologi udmærker den sig i lufttæthed og styrke.
- Eksempel på brug: Forskning i næste generations batterier, halvledere, katalysatorer, analyse af spormineraler og prøver, life science forskning osv.
- Nem håndtering til at flytte genstande ind og ud fra venstre sidedør.
- Brug den højre pasboks til at tage udstyr ind og ud under drift.
- Tilbehørsventil: hus 2 stk, gennemløbsboks 2 stk, handskeport 1 stk, pumpetilslutningsside 2 stk, Vakuummåler: hus, gennemløbsboks hver 1 stk (0 til 0,1 MPa), handske: handskebånd: hvert 1 par, handskeport: 1 par (ved dekomprimering), Ventildysediameter: 9 mm
- Indvendig dimension af pasboks: 250W x 200D x 200H mm
- Med vores skræddersyede løsninger imødekommer vi en række ønsker, herunder størrelses- og formændringer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Handskerum |
| Filtertype | Ingen |
| Belysningstype | Ingen |
| Materiale | Akryl |
| Vægt (metrisk) | 80 kg |