Få mere at vide
Brady™ Akryl Retro Refleksfolie Markeringstape
Farve:
Rød på hvid
Sort og gul stribet
Sort og hvid stribet
Dimensioner (L x B):
4,57 m x 50,80 mm
4,57 m x 76,20 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
- Afmærkningen af transportruter skal være både fleksibel og holdbar, da de hele tiden tilpasses de skiftende krav og behov indenfor dit anlæg eller lager.
- Disse bånd giver en ekstra sikkerhedsmargin under strømafbrydelser, om natten eller under dårlige lysforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | B957 2 tommer. X5YDS S/H STRIBETS REFLEKTSTAPE |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
| Dimensioner (L x B) | 4,57 m x 50,80 mm |
| Slutte | Halvblank |
| Til brug med (applikation) | Nytteplantemærker, Reflekterende Bradystake Advarselsstake, reflekterende advarselsstriber |
| Længde (engelsk) | 15 ft. |
| Længde (metrisk) | 4.57 m |
| Emballagemængde | 1 rulle |
| Temperaturområde (engelsk) | -40 °F til +158 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til +70 °C |
| Vis mere |