Få mere at vide
Brady™ Akryl Retro Refleksfolie Markeringstape
Artikelnummer. 11781925
Skift visning
Farve:
Rød på hvid
Sort og gul stribet
Sort og hvid stribet
Dimensioner (L x B):
4,57 m x 50,80 mm
4,57 m x 76,20 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) unitSize
11781925 Sort og gul stribet 4,57 m x 76,20 mm 1 rulning
11771925 Sort og hvid stribet 4,57 m x 50,80 mm 1 rulning
11761925 Sort og gul stribet 4,57 m x 50,80 mm 1 rulning
11701645 Rød på hvid 4,57 m x 50,80 mm 1 rulning
11711645 Rød på hvid 4,57 m x 76,20 mm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11781925 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 076312
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Afmærkningen af transportruter skal være både fleksibel og holdbar, da de hele tiden tilpasses de skiftende krav og behov indenfor dit anlæg eller lager. Denne akryl Retro Reflekterende Markeringstape giver en ekstra sikkerhedsmargin under strømafbrydelser, om natten eller under dårlige lysforhold.
  • Afmærkningen af transportruter skal være både fleksibel og holdbar, da de hele tiden tilpasses de skiftende krav og behov indenfor dit anlæg eller lager.
  • Disse bånd giver en ekstra sikkerhedsmargin under strømafbrydelser, om natten eller under dårlige lysforhold.
Tekniske data
Alternativt varenummer B957 3 tommer. X5YDS B/Y STRIBET REFLEKTIGT TAPE
Certificeringer/compliance ASTM D 2979, ASTM D 523
Dimensioner (L x B) 4,57 m x 76,20 mm
Slutte Halvblank
Til brug med (applikation) Nytteplantemærker, Reflekterende Bradystake Advarselsstake, reflekterende advarselsstriber
Længde (engelsk) 15 ft.
Længde (metrisk) 4.57 m
Emballagemængde 1 rulle
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +70 °C
Tykkelse 0.081 mm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76.2 mm
Klæbende type Permanent akryl
Farve Sort og gul stribet
Materiale Plast
Produkttype Reflective Stripes Tape
Type Floor Marking Tape