Få mere at vide
Fisherbrand™ Akryl stativer til autosampler hætteglas
Artikelnummer. 11738256 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
160 x 160 x 30 mm
173 x 91 x 20 mm
173 x 95 x 20 mm
175,8 x 115,5 x 20 mm
Stillinger:
25
40
50
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Stillinger Pakningsstørrelse
11738256 160 x 160 x 30 mm 25 Hver
11767597 173 x 95 x 20 mm 50 Hver
11728256 175,8 x 115,5 x 20 mm 40 Hver
11708256 173 x 91 x 20 mm 50 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11738256
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nem håndtering og transport af prøvehætteglas
  • Hætteglas-stativ
  • Akryl
  • Gennemsigtigt akrylmateriale gør fyld synligt
  • Stabil stående stilling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukning inkluderet Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klarhed
Materiale Akryl
Stillinger 25
Til brug med (udstyr) 5mL, 10mL, 20mL Headspace-hætteglas
Dimensioner (L x B x H) 160 x 160 x 30 mm
Produkttype Hætteglasstativ
Diameter (metrisk) Indvendig 24 mm