Få mere at vide
Fisherbrand™ Akryl stativer til autosampler hætteglas
Artikelnummer. 11728256 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B x H):
160 x 160 x 30 mm
173 x 91 x 20 mm
173 x 95 x 20 mm
175,8 x 115,5 x 20 mm
Stillinger:
25
40
50
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11728256
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nem håndtering og transport af prøvehætteglas
  • Hætteglas-stativ
  • Akryl
  • Gennemsigtigt akrylmateriale gør fyld synligt
  • Stabil stående stilling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Hætteglasstativ
Lukning inkluderet Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klarhed
Materiale Akryl
Stillinger 40
Til brug med (udstyr) 4 ml skal hætteglas
nr. pr. pakke 1
Dimensioner (L x B x H) 175,8 x 115,5 x 20 mm