Tekniske data
| Lukning inkluderet | Nej |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Klarhed |
| Materiale | Akryl |
| Stillinger | 50 |
| Til brug med (udstyr) | ND8 crimp hætteglas |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Dimensioner (L x B x H) | 173 x 91 x 20 mm |
| Produkttype | Hætteglasstativ |