Få mere at vide
Cytiva Akryl plast termostat jakke
Artikelnummer. p-8000913 Shop alle Cytiva produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
16 mm
26 mm
50 mm
Højde (metrisk):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10732852
Brand: Cytiva 18001173
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Thermostat
Materiale Acrylic Plastic
Type Thermostat Jacket
Maks. Temperatur (metrisk) 60°C
Højde (metrisk) 400 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 400 mm