Få mere at vide
Cytiva Akryl plast termostat jakke
Artikelnummer. 10743802 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
16 mm
26 mm
50 mm
Højde (metrisk):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Diameter (metrisk) Indvendig Højde (metrisk) unitSize
10743802 1000 mm 26 mm 1000 mm Hver
10732852 400 mm 16 mm 400 mm Hver
10526740 700 mm 16 mm 700 mm Hver
10660951 200 mm 26 mm 200 mm Hver
10392910 400 mm 26 mm 400 mm Hver
10733042 700 mm 26 mm 700 mm Hver
10009219 1000 mm 50 mm 1000 mm Hver
10230930 200 mm 50 mm 200 mm Hver
10601721 300 mm 50 mm 300 mm Hver
10691711 600 mm 50 mm 600 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10743802 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 18879101
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Termostat
Materiale Akryl plast
Type Termostat jakke
Maks. Temperatur (metrisk) 60 °C
Højde (metrisk) 1000 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 26 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1000 mm