Få mere at vide
Cytiva Akryl plast termostat jakke
Shop alle Cytiva produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
16 mm
26 mm
50 mm
Højde (metrisk):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Termostat |
| Materiale | Akryl plast |
| Type | Termostat jakke |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 60 °C |
| Højde (metrisk) | 700 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 26 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 700 mm |