Learn More
Cytiva Akryl plast termostat jakke
Product Code. 10230930 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Diameter (metrisk) Udvendig:
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
16 mm
26 mm
50 mm
Højde (metrisk):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Unit Size:
Hver
Product Code. 10230930
Brand: Cytiva 18100083
Only null left
Specifications
Til brug med (udstyr) Termostat
Materiale Akryl plast
Type Termostat jakke
Maks. Temperatur (metrisk) 60 °C
Højde (metrisk) 200 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 50 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm